2-Ethoxy-3,5-Difluorobenzamide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC302797-10G PC302797-5G
APOSPC302797-10GEA 328 EUR
APOSPC302797-10G APOSPC302797-5G
2-Ethoxy-3,5-Difluorobenzamide
2-Ethoxy-3,5-Difluorobenzamide
Formula: C₉H₉F₂NO₂
MW: 201,17 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09258713
Núm. CAS: 1017779-74-6