2-Ethoxy-3,5-difluorobenzoyl chloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
PC302798-10G
PC302798-5G
PC302798-1G
APOSPC302798-10GEA
328
EUR
APOSPC302798-10G
APOSPC302798-5G
APOSPC302798-1G
2-Ethoxy-3,5-difluorobenzoyl chloride 97%
2-Ethoxy-3,5-difluorobenzoyl chloride
Formula:
C₉H₇ClF₂O₂ MW: 220,6 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09258712 Núm. CAS: 1017779-72-4 UN: 1760 ADR: 8,III |