2-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzylamine
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
PC302821-10G
PC302821-5G
PC302821-1G
APOSPC302821-10GEA
361
EUR
APOSPC302821-10G
APOSPC302821-5G
APOSPC302821-1G
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzylamine
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzylamine
Formula:
C₉H₁₀F₃N MW: 189,178 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06213552 Núm. CAS: 771572-44-2 UN: 2735 ADR: 8,III |