3,5-Difluoro-2-methoxybenzoyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
PC302823-10G PC302823-5G
APOSPC302823-10GEA 282 EUR
APOSPC302823-10G APOSPC302823-5G
3,5-Difluoro-2-methoxybenzoyl chloride
3,5-Difluoro-2-methoxybenzoyl chloride
Formula: C₈H₅ClF₂O₂
MW: 206,574 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06660199
Núm. CAS: 886498-80-2