3,6-Dichloro-2-fluoroaniline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302824-10G
PC302824-5G
PC302824-1G
APOSPC302824-10GEA
705
EUR
APOSPC302824-10G
APOSPC302824-5G
APOSPC302824-1G
3,6-Dichloro-2-fluoroaniline 98%
3,6-Dichloro-2-fluoroaniline
Formula:
C₆H₄Cl₂FN Pto. de fusión: 54…56 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09832331 Núm. CAS: 1017778-56-1 UN: 2811 ADR: 6.1,III |