3-Chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC302829-5G PC302829-1G
APOSPC302829-5GEA 0 EUR
APOSPC302829-5G APOSPC302829-1G
3-Chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
3-Chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formula: C₈H₃ClF₄O
MW: 226,555 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23795322
Núm. CAS: 134099-21-1