3-Chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC302830-10G
PC302830-1G
PC302830-5G
APOSPC302830-10GEA
986
EUR
APOSPC302830-10G
APOSPC302830-1G
APOSPC302830-5G
3-Chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
3-Chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula:
C₈H₃ClF₄O₂ MW: 242,555 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD23795337 Núm. CAS: 1431329-63-3 |