4,5-Difluoro-2-methoxybenzoyl chloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302855-10G PC302855-5G PC302855-1G
APOSPC302855-10GEA 282 EUR
APOSPC302855-10G APOSPC302855-5G APOSPC302855-1G
4,5-Difluoro-2-methoxybenzoyl chloride 97%
4,5-Difluoro-2-methoxybenzoyl chloride
Formula: C₈H₅ClF₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06660197
Núm. CAS: 886498-70-0