4-Chloro-2,6-difluorobenzamide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC302859-10G
PC302859-5G
PC302859-1G
APOSPC302859-10GEA
480
EUR
APOSPC302859-10G
APOSPC302859-5G
APOSPC302859-1G
4-Chloro-2,6-difluorobenzamide 97%
4-Chloro-2,6-difluorobenzamide
Formula:
C₇H₄ClF₂NO MW: 191,563 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06660236 Núm. CAS: 886500-36-3 |