4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302879-1G PC302879-5G PC302879-10G
APOSPC302879-1GEA 226 EUR
APOSPC302879-1G APOSPC302879-5G APOSPC302879-10G
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 98%
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Formula: C₉H₅F₄NO
MW: 219,136 g/mol
Pto. Ebullición: 91 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07772785
Núm. CAS: 1020718-23-3
UN: 3276
ADR: 6.1,III