5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC302891-1G
PC302891-5G
PC302891-10G
APOSPC302891-1GEA
159
EUR
APOSPC302891-1G
APOSPC302891-5G
APOSPC302891-10G
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 97%
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Formula:
C₉H₅F₄NO MW: 219,136 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD11519338 Núm. CAS: 1092460-90-6 UN: 3276 ADR: 6.1,III |