Ethyl 6-fluoro-1H-indole-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(Ethoxycarbonyl)-6-fluoro-1H-indole
PC3029-1G PC3029-5G
APOSPC3029-1GEA 34.8 EUR
APOSPC3029-1G APOSPC3029-5G
Ethyl 6-fluoro-1H-indole-2-carboxylate
Ethyl 6-fluoro-1H-indole-2-carboxylate
Formula: C₁₁H₁₀FNO₂
MW: 207,201 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03095203
Núm. CAS: 348-37-8