6-Ethoxy-2,3-difluorobenzaldehyde 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302900-10G PC302900-5G
APOSPC302900-10GEA 271 EUR
APOSPC302900-10G APOSPC302900-5G
6-Ethoxy-2,3-difluorobenzaldehyde 98%
6-Ethoxy-2,3-difluorobenzaldehyde
Formula: C₉H₈F₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13181644
Núm. CAS: 167684-02-8