4-Ethoxy-2,3-difluorobenzyl bromide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC302904-5G PC302904-1G
APOSPC302904-5GEA 198 EUR
APOSPC302904-5G APOSPC302904-1G
4-Ethoxy-2,3-difluorobenzyl bromide 98%
4-Ethoxy-2,3-difluorobenzyl bromide
Formula: C₉H₉BrF₂O
Pto. de fusión: 58…61 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09258705
Núm. CAS: 181806-55-3
UN: 3261
ADR: 8,II