2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)phenyl)methanol
PC302906-10G PC302906-5G
APOSPC302906-10GEA 405 EUR
APOSPC302906-10G APOSPC302906-5G
2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formula: C₈H₅Cl₂F₃O
MW: 245,026 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06660274
Núm. CAS: 886501-93-5