2-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC302908-10G PC302908-5G PC302908-1G
APOSPC302908-10GEA 288 EUR
APOSPC302908-10G APOSPC302908-5G APOSPC302908-1G
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formula: C₉H₅ClF₃N
Pto. de fusión: 56…59 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115991
Núm. CAS: 22902-81-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III