2-Methoxy-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302926-10G PC302926-5G PC302926-1G
APOSPC302926-10GEA 0 EUR
APOSPC302926-10G APOSPC302926-5G APOSPC302926-1G
2-Methoxy-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
2-Methoxy-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formula: C₁₀H₅ClF₆O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00729119
Núm. CAS: 886503-47-5