2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302928-10G PC302928-5G PC302928-1G
APOSPC302928-10GEA 0 EUR
APOSPC302928-10G APOSPC302928-5G APOSPC302928-1G
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 97%
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Formula: C₁₀H₈F₃NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04972914
Núm. CAS: 886503-57-7