3-(2,3,5-Trifluorophenyl)propionic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302936-10G PC302936-5G PC302936-1G
APOSPC302936-10GEA 316 EUR
APOSPC302936-10G APOSPC302936-5G APOSPC302936-1G
3-(2,3,5-Trifluorophenyl)propionic acid 98%
3-(2,3,5-Trifluorophenyl)propionic acid
Formula: C₉H₇F₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06660215
Núm. CAS: 886499-45-2