3-(2,4,5-Trifluorophenyl)propionic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302937-10G PC302937-5G PC302937-1G
APOSPC302937-10GEA 308 EUR
APOSPC302937-10G APOSPC302937-5G APOSPC302937-1G
3-(2,4,5-Trifluorophenyl)propionic acid 98%
3-(2,4,5-Trifluorophenyl)propionic acid
Formula: C₉H₇F₃O₂
MW: 204,146 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06660217
Núm. CAS: 651047-33-5