3-(3,4,5-Trifluorophenyl)propionic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-(3,4,5-Trifluorophenyl)propanoic acid
PC302938-10G PC302938-5G PC302938-1G
APOSPC302938-10GEA 316 EUR
APOSPC302938-10G APOSPC302938-5G APOSPC302938-1G
3-(3,4,5-Trifluorophenyl)propionic acid 97%
3-(3,4,5-Trifluorophenyl)propionic acid
Formula: C₉H₇F₃O₂
MW: 204,146 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06660216
Núm. CAS: 886499-50-9