3,5-Difluoro-2-methoxybenzyl alcohol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302940-10G PC302940-5G
APOSPC302940-10GEA 316 EUR
APOSPC302940-10G APOSPC302940-5G
3,5-Difluoro-2-methoxybenzyl alcohol 98%
3,5-Difluoro-2-methoxybenzyl alcohol
Formula: C₈H₈F₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06660332
Núm. CAS: 131782-51-9