3-Butoxy-2,6-difluorobenzoic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC302942-10G PC302942-5G PC302942-1G
APOSPC302942-10GEA 316 EUR
APOSPC302942-10G APOSPC302942-5G APOSPC302942-1G
3-Butoxy-2,6-difluorobenzoic acid 97%
3-Butoxy-2,6-difluorobenzoic acid
Formula: C₁₁H₁₂F₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD27986833
Núm. CAS: 1706434-98-1