3-Butoxy-2,6-difluorophenylacetonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC302943-1G PC302943-5G
APOSPC302943-1GEA 180 EUR
APOSPC302943-1G APOSPC302943-5G
3-Butoxy-2,6-difluorophenylacetonitrile 97%
3-Butoxy-2,6-difluorophenylacetonitrile
Formula: C₁₂H₁₃F₂NO
MW: 225,235 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD27986843
Núm. CAS: 1706435-04-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III