3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorobenzyl bromide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302945-10G PC302945-5G PC302945-1G
APOSPC302945-10GEA 405 EUR
APOSPC302945-10G APOSPC302945-5G APOSPC302945-1G
3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorobenzyl bromide 98%
3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorobenzyl bromide
Formula: C₉H₉BrClFO
MW: 267,523 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09832342
Núm. CAS: 1017778-91-4