3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
PC302947-10G PC302947-5G
APOSPC302947-10GEA 0 EUR
APOSPC302947-10G APOSPC302947-5G
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Formula: C₈H₃Cl₂F₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06660307
Núm. CAS: 886503-20-4