3-Chloro-5-fluoro-4-methoxycinnamic acid
Proveedor: Apollo Scientific
PC302951-10G PC302951-5G
APOSPC302951-10GEA 405 EUR
APOSPC302951-10G APOSPC302951-5G
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxycinnamic acid
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxycinnamic acid
Formula: C₁₀H₈ClFO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04116009
Núm. CAS: 886501-39-9