3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302954-1G PC302954-5G PC302954-10G
APOSPC302954-1GEA 180 EUR
APOSPC302954-1G APOSPC302954-5G APOSPC302954-10G
3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formula: C₉H₅F₄N
Pto. de fusión: 27…29 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09832250
Núm. CAS: 1000526-58-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III