4,5-Difluoro-2-methoxybenzyl alcohol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302968-10G
PC302968-5G
APOSPC302968-10GEA
0
EUR
APOSPC302968-10G
APOSPC302968-5G
4,5-Difluoro-2-methoxybenzyl alcohol 97%
4,5-Difluoro-2-methoxybenzyl alcohol
Formula:
C₈H₈F₂O₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06660347 Núm. CAS: 886761-72-4 |