4-Chloro-2-(trifluoromethyl)cinnamic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
(E)-3-(4-chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl)acrylic acid
PC302970-10G
PC302970-5G
PC302970-1G
APOSPC302970-10GEA
405
EUR
APOSPC302970-10G
APOSPC302970-5G
APOSPC302970-1G
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)cinnamic acid 98%
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Formula:
C₁₀H₆ClF₃O₂ MW: 250,602 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06205746 Núm. CAS: 773132-29-9 |