4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302978-10G PC302978-5G PC302978-25G
APOSPC302978-10GEA 190 EUR
APOSPC302978-10G APOSPC302978-5G APOSPC302978-25G
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 97%
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Formula: C₈H₆ClF₃O₂
MW: 226,58 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06660248
Núm. CAS: 886500-89-6