4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC302979-5G PC302979-1G
APOSPC302979-5GEA 389 EUR
APOSPC302979-5G APOSPC302979-1G
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formula: C₉H₅ClF₃N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04116011
Núm. CAS: 22902-82-5