4'-Chloro-3',5'-difluoroacetophenone 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC302980-5G PC302980-1G
APOSPC302980-5GEA 575 EUR
APOSPC302980-5G APOSPC302980-1G
4'-Chloro-3',5'-difluoroacetophenone 98%
4'-Chloro-3',5'-difluoroacetophenone
Formula: C₈H₅ClF₂O
MW: 190,575 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11553418
Núm. CAS: 1256352-85-8