4-Chloro-3,5-difluorobenzyl alcohol
Proveedor: Apollo Scientific
PC302982-10G PC302982-5G
APOSPC302982-10GEA 551 EUR
APOSPC302982-10G APOSPC302982-5G
4-Chloro-3,5-difluorobenzyl alcohol
4-Chloro-3,5-difluorobenzyl alcohol
Formula: C₇H₅ClF₂O
MW: 178,564 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23795324
Núm. CAS: 1431329-58-6