3-Fluoro-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC302983-1G PC302983-250MG
APOSPC302983-1GEA 2210 EUR
APOSPC302983-1G APOSPC302983-250MG
3-Fluoro-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
3-Fluoro-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Formula: C₈H₅ClF₄O₂S
MW: 276,636 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28054250
Núm. CAS: 1706451-99-1
UN: 1760
ADR: 8,III