4-Fluoro-3,5-dimethylbenzyl alcohol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (4-Fluoro-3,5-dimethylphenyl)methanol
PC302994-10G PC302994-5G
APOSPC302994-10GEA 314 EUR
APOSPC302994-10G APOSPC302994-5G
4-Fluoro-3,5-dimethylbenzyl alcohol 98%
4-Fluoro-3,5-dimethylbenzyl alcohol
Formula: C₉H₁₁FO
MW: 154,181 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06660267
Núm. CAS: 886501-76-4