4-Fluoro-3-methylphenylacetonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: (4-Fluoro-3-methylphenyl)acetonitrile
PC302996-10G PC302996-5G PC302996-1G
APOSPC302996-10GEA 360 EUR
APOSPC302996-10G APOSPC302996-5G APOSPC302996-1G
4-Fluoro-3-methylphenylacetonitrile 98%
4-Fluoro-3-methylphenylacetonitrile
Formula: C₉H₈FN
MW: 149.165 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09832240
Núm. CAS: 1000548-41-3
UN: 3276
ADR: 6.1 II