5-Fluoro-2-methoxybenzoyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC303006-1G PC303006-5G
APOSPC303006-1GEA 98.6 EUR
APOSPC303006-1G APOSPC303006-5G
5-Fluoro-2-methoxybenzoyl chloride
5-Fluoro-2-methoxybenzoyl chloride
Formula: C₈H₆ClFO₂
MW: 188,583 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09832309
Núm. CAS: 704-03-0
UN: 3265
ADR: 8,III