2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)benzamide
Proveedor: Apollo Scientific
PC303013-10G PC303013-5G
APOSPC303013-10GEA 462 EUR
APOSPC303013-10G APOSPC303013-5G
2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)benzamide
2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)benzamide
Formula: C₈H₄Cl₂F₃NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06660272
Núm. CAS: 186517-38-4