2,6-Dichloro-4-(pentafluorosulphur)nitrobenzene 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303021-1G
APOSPC303021-1GEA 1250 EUR
APOSPC303021-1G
2,6-Dichloro-4-(pentafluorosulphur)nitrobenzene 97%
2,6-Dichloro-4-(pentafluorosulphur)nitrobenzene
Formula: C₆H₂Cl₂F₅NO₂S
MW: 318,049 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23795321
Núm. CAS: 1431329-68-8