2-Ethoxy-3,5-difluorobenzyl bromide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303032-10G PC303032-5G PC303032-1G
APOSPC303032-10GEA 446 EUR
APOSPC303032-10G APOSPC303032-5G APOSPC303032-1G
2-Ethoxy-3,5-difluorobenzyl bromide 97%
2-Ethoxy-3,5-difluorobenzyl bromide
Formula: C₉H₉BrF₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09258718
Núm. CAS: 1017779-82-6