3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzamide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303059-1G PC303059-250MG
APOSPC303059-1GEA 0 EUR
APOSPC303059-1G APOSPC303059-250MG
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzamide 98%
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzamide
Formula: C₈H₅ClF₃NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06660308
Núm. CAS: 886503-25-9