4-Chloro-3,5-difluorobenzyl bromide
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC303081-5G PC303081-1G
APOSPC303081-5GEA 347 EUR
APOSPC303081-5G APOSPC303081-1G
4-Chloro-3,5-difluorobenzyl bromide
4-Chloro-3,5-difluorobenzyl bromide
Formula: C₇H₄BrClF₂
MW: 241,46 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23795325
Núm. CAS: 1400991-56-1
UN: 3265
ADR: 8,III