5-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzamide
Proveedor: Apollo Scientific
PC303103-10G PC303103-5G
APOSPC303103-10GEA 395 EUR
APOSPC303103-10G APOSPC303103-5G
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzamide
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzamide
Formula: C₉H₈F₃NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06660293
Núm. CAS: 886502-71-2