2,4-Bis(trifluoromethyl)benzylamine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC303104-5G PC303104-1G
APOSPC303104-5GEA 246 EUR
APOSPC303104-5G APOSPC303104-1G
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzylamine 98%
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzylamine
Formula: C₉H₇F₆N
MW: 243.149 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06212780
Núm. CAS: 286010-20-6
UN: 3259
ADR: 8 III