3,6-Dichloro-2-fluoro-DL-phenylalanine
Proveedor: Apollo Scientific
PC303122-1G PC303122-10G PC303122-5G
APOSPC303122-1GEA 259 EUR
APOSPC303122-1G APOSPC303122-10G APOSPC303122-5G
3,6-Dichloro-2-fluoro-DL-phenylalanine
3,6-Dichloro-2-fluoro-DL-phenylalanine
Formula: C₉H₈Cl₂FNO₂
Pto. de fusión: 265 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09832308
Núm. CAS: 1256482-67-3