3-Fluoro-2-methoxyphenylacetonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303124-1G PC303124-5G
APOSPC303124-1GEA 249 EUR
APOSPC303124-1G APOSPC303124-5G
3-Fluoro-2-methoxyphenylacetonitrile 98%
3-Fluoro-2-methoxyphenylacetonitrile
Formula: C₉H₈FNO
MW: 165,164 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09832388
Núm. CAS: 1017779-73-5