2,5-Dichloro-3-(trifluoromethyl)aniline 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC303132-10G PC303132-5G PC303132-1G
APOSPC303132-10GEA 485 EUR
APOSPC303132-10G APOSPC303132-5G APOSPC303132-1G
2,5-Dichloro-3-(trifluoromethyl)aniline 97%
2,5-Dichloro-3-(trifluoromethyl)aniline
Formula: C₇H₄Cl₂F₃N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD27986858
Núm. CAS: 103995-81-9
UN: 1759
ADR: 8,III