4-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303137-1G PC303137-5G
APOSPC303137-1GEA 310 EUR
APOSPC303137-1G APOSPC303137-5G
4-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
4-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₉H₆F₄O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD27986860
Núm. CAS: 1706436-25-0