4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC303138-1G PC303138-250MG
APOSPC303138-1GEA 710 EUR
APOSPC303138-1G APOSPC303138-250MG
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 97%
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Formula: C₁₁H₁₁F₃O₃
MW: 248,198 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD27986835
Núm. CAS: 1706446-17-4